Learn More
beta-Cortol, TRC
Código de producto. 30368493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30368493 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30368493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC696295100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cortol
CAS 667-65-2
Fórmula molecular C21 H36 O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, (3α,5β,11β,20R)-, 5β-Pregnane-3α,11β,17,20β,21-pentol (7CI,8CI), (3α,5β,11β,20R)-Pregnane-3,11,17,20,21-pentol, 20β-Cortol, 3α,11β,17,20β,21-Pentahydroxypregnane, 5β-Pregnan-3α,11β,20,20β,21-pentol, 5β-Pregnane-3α,11β,17α,20β,21-pentol, Cortol-20β, NSC 58792, Pregnane-3α,11β,17,20β,21-pentol, β-Cortol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-18,22-26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11,17-triol
Peso molecular (g/mol) 368.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2563
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.