Learn More
Beta-Cortol, MedChemExpress
Código de producto. 16447517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16447517 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16447517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113418
MedChemExpress Beta-Cortol is an androgen metabolite present in adults.
Beta-Cortol is an androgen metabolite present in adults.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-Cortol
CAS 667-65-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H36O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (271.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1(C[C@@H]2O)[C@](CC[C@]1(O)[C@H](O)CO)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])[C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3
Peso molecular (g/mol) 368.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism