Learn More
(-)-beta-Citronelol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456648 1 g 1 g
15466648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60174.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7540-51-4 | C10H20O | 156.269 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7540-51-4
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00063214
Clave InChI QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Sinónimo --citronellol, s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, --beta-citronellol, s---citronellol, beta-rhodinol, s---beta-citronellol, s-citronellol, --3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, 3s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, unii-8rsy5y5658
PubChem CID 7793
ChEBI CHEBI:88
Nombre IUPAC (3S)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-beta-Citronellol
Densidad 0.856
Punto de ebullición 225°C to 226°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Beilstein 1721505
Rotación óptica −5.3° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 97%