Learn More
Beta-clorometilestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Chloromethylstyrene |
| CAS | 2687-12-9 |
| Fórmula molecular | C9H9Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 5599, Cinnamyl Chloride, 3-Phenylallyl Chloride, 3-Phenyl-2-propenyl Chloride, 3-Phenyl-2-propen-1-yl Chloride, 3-Chloroprop-1-en-1-ylbenzene, 3-Chloro-1-phenylpropene, 1-Chloro-3-phenyl-2-propene, (3-Chloro-1-propen-1-yl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+ |
| SMILES | ClC\C=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [(E)-3-cloroprop-1-enil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.62 |