Learn More
Beta-cloro-DL-alanina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Chloro-DL-alanine-d3 |
| CAS | 2124271-38-9 |
| Fórmula molecular | C3H3D3ClNO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 3-Chloro-DL-alanine-d3, 3-Chloroalanine-d3, DL-3-Chloroalanine-d3, β-Chloro-DL-alanine-d3, β-Chloroalanine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D |
| SMILES | ClC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-cloropropanoico-2,3,3-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 126.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.03 |