Learn More
Thermo Scientific™ beta-Casomorphin (1-4), Bovine
Código de producto. 15447739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447739 10 mg 10 miligramos
15457739 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447739 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J66394.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especie Bovine
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 522.59
Tipo de producto beta-Casomorphin (1-4), bovine
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Tyr-Pro-Phe-Pro
For Research Use Only