Learn More
Ácido beta-cariofilínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Caryophyllinic Acid |
| CAS | 957055-11-7 |
| Fórmula molecular | C14H22O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1S,2R)-2-(2-Carboxyethyl)-3,3-dimethyl-γ-methylene-cyclobutanebutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22O4/c1-9(4-6-12(15)16)10-8-14(2,3)11(10)5-7-13(17)18/h10-11H,1,4-8H2,2-3H3,(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | C=C([C@H]1CC(C)(C)[C@@H]1CCC(O)=O)CCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(1S,2R)-2-(2-carboxietil)-3,3-dimetilciclobutil]pent-4-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1518 |