Learn More
Beta-cariofileno, TRC
Código de producto. 30003356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003356 25 mL 25 ml
17934935 1 mL 1 ml
17964055 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18472525ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-44-5
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,4E,9S)-, Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (E)-(1R,9S)-(-)- (8CI), Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4E,9S*)]-, (-)-(E)-Caryophyllene, (-)-Caryophyllene, (-)-E-Caryophyllene, (-)-trans-Caryophyllene, (-)-β-Caryophyllene, (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (E)-Caryophyllene, Caryophyllene, Caryophyllene B, NSC 11906, l-Caryophyllene, trans-Caryophyllene, trans-β-Caryophyllene, β-Caryophyllen, β-Caryophyllene, β-Caryophyllene, (-)
Nombre IUPAC (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidenebiciclo[7.2.0]undec-4-ene
SMILES C\C\1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Trans-Caryophyllene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878
Porcentaje de pureza >95%