Learn More
Epóxido beta-cariofileno, TRC
Código de producto. 30011153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011153 10 g 10 g
30006086 25 g 25 g
17903005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18473010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1139-30-6
Fórmula molecular C15 H24 O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Sinónimo 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, (1R,4R,6R,10S)-, 5-Oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, [1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-, Caryophyllene oxide (6CI), Caryophyllene, epoxide (7CI), (-)-Caryophyllene oxide, (-)-Epoxydihydrocaryophyllene, (-)-β-Caryophyllene epoxide, (-)-β-Caryophyllene oxide, (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-Trimethyl-9-methylene-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, 4β,5α-Epoxycaryophyllene, 6,7-Epoxy-3(15)-caryophyllene, Caryophyllene 4β,5α-epoxide, Caryophyllene 4β,5α-oxide, trans-Caryophyllene oxide, β-Caryophyllene epoxide, β-Caryophyllene oxide
Nombre IUPAC (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimetil-9-metilideno-5-oxatriciclo[8.2.0.04,6]dodecanano
SMILES CC1(C)C[C@H]2[C@H]1CC[C@@]3(C)O[C@@H]3CCC2=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caryophyllene Oxide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1827