Learn More
beta-cariofileno 2000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322221 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322221 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11052980AL2000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Trans-Caryophyllene
CAS 87-44-5
Nombres de analitos o componentes (-)-Trans-Caryophyllene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24
Concentración 2000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,4E,9S)-, Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (E)-(1R,9S)-(-)- (8CI), Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R-(1R*,4E,9S*)]-, (-)-(E)-Caryophyllene, (-)-Caryophyllene, (-)-E-Caryophyllene, (-)-trans-Caryophyllene, (-)-β-Caryophyllene, (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (E)-Caryophyllene, Caryophyllene, Caryophyllene B, NSC 11906, l-Caryophyllene, trans-Caryophyllene, trans-β-Caryophyllene, β-Caryophyllen, β-Caryophyllene, β-Caryophyllene, (-)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
SMILES C\C\1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
Nombre IUPAC (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilidenobiciclo[7.2.0]undec-4-eno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 204.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878 g/mol