Learn More
Beta-caroteno, TRC
Código de producto. 17988594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17988594 25 mg 25 miligramos
17919374 10 mg 10 miligramos
17918334 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17988594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18425025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7235-40-7
Fórmula molecular C40 H56
Peso molecular (g/mol) 536.87
Sinónimo β-Carotene, all-trans- (8CI), (all-E)-1,1'-(3,7,12,16-Tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethylcyclohexene], BetaVit, Betacarotene, C.I. 40800, C.I. Food Orange 5, Carofertin, Carotaben, Caroten Base 35468, Carotene Base 80, Carotene Base 80S, Carotene Base 80SV, CoroCare, Cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis[2,6,6-trimethyl-, (all-E)-, Food Orange 5, KPMK, Lucaratin, Lucarotin, Lucarotin 10CWD/O, Lucarotin 20MCT, Lucarotin 30SUN, Lurotin, NSC 62794, Provatene, Provatenol, Rovimix β-carotene, Serlabo, Solatene, all-E-β-Carotene, all-trans-β-Carotene, β-Carotene
Nombre IUPAC 1,3,3-trimetil-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenil]ciclohexeno
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Carotene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.4382