Learn More
Dicloruro de beta-bromoetilfosforilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Bromoethylphosphoryl Dichloride |
| CAS | 4167-02-6 |
| Fórmula molecular | C2 H4 Br Cl2 O2 P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4BrCl2O2P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-2H2 |
| SMILES | ClP(=O)(Cl)OCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-diclorofosforiloxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 241.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.8509 |