Learn More
(-)-Beta-Bisaboleno (>85%), TRC
Código de producto. 30135816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135816 50 mg 50 miligramos
30010522 25 mg 25 miligramos
30009203 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39980550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-61-4
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexen-1-yl)-, (4S)-, 1,5-Heptadiene, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, (S)-(-)- (8CI), Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (4S)- (9CI), Cyclohexene, 1-methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-, (S)-, β-Bisabolene (6CI), (4S)-1-Methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexen-1-yl)cyclohexene, (-)-β-Bisabolene, (S)-1-Methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)-1-cyclohexene, (S)-1-Methyl-4-(5-methyl-1-methylene-4-hexenyl)cyclohexene, (S)-β-Bisabolene, l-β-Bisabolene
Nombre IUPAC (4S)-1-metil-4-(6-metilhepta-1,5-dien-2-il)ciclohexeno
SMILES CC(=CCCC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-beta-Bisabolene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8,15H,4-5,7,9-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878