Learn More
(Beta, Beta-Dimetilacril)shikonina, TRC
Código de producto. 30388807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388807 50 mg
30397659 100 mg
30397118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12007350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24502-79-2
Fórmula molecular C21H22O6
Peso molecular (g/mol) 370.4
Nombre IUPAC [(1R)-1-(5,8-dihidroxi-1,4-dioxonaftalena-2-il)-4-metilpent-3-enilo] 3-metilbut-2-enoato
SMILES CC(=CC[C@@H](OC(=O)C=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (beta, beta-Dimethylacryl)shikonin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)5-8-17(27-18(25)9-12(3)4)13-10-16(24)19-14(22)6-7-15(23)20(19)21(13)26/h5-7,9-10,17,22-23H,8H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1416