Learn More
Beta, beta-dietilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-amino-3-ethylpentanoic acid |
| CAS | 14328-54-2 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Norvaline, 3-ethyl-, DL-Norvaline, 3-ethyl-, Norvaline, 3-ethyl-, DL- (8CI), 3-Ethylnorvaline, 2-Amino-3-ethylpentanoic acid, 3-Ethyl-DL-norvaline, DL-2-Amino-3-ethylpentanoic acid, DL-β,β-Diethylalanine, β,β-Diethylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-3-5(4-2)6(8)7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCC(CC)C(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-etilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1103 |