Learn More
Beta-(bencilamino)propionitrilo, TRC
Código de producto. 30333255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333255 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30333255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB22489025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-(Benzylamino)propionitrile
CAS 706-03-6
Fórmula molecular C10H12N2
Cantidad 25 g
Sinónimo (2-Cyanoethyl)(phenylmethyl)amine, 3-(Benzylamino)propanenitrile, 3-(Benzylamino)propionitrile, 3-[(Phenylmethyl)amino]propanenitrile, Benzyl(2-cyanoethyl)amine, N-(2-Cyanoethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-cyanoethylamine, 3-(Benzylamino)propionitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12H,4,8-9H2
SMILES N#CCCNCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(bencilamino)propanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 160.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1