Learn More
Beta-Asp-Leu, TRC
Código de producto. 30404856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404856 100 mg
30397810 10 mg
30399158 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI120100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14650-26-1
Fórmula molecular C10H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo (S)-2-((S)-3-Amino-3-carboxypropanamido)-4-methylpentanoic Acid 2,2,2-Trifluoroacetic Acid
Nombre IUPAC ((S)-3-amino-3-carboxipropanoil)-L-leucina
SMILES CC(C[C@H](NC(C[C@H](N)C(O)=O)=O)C(O)=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Asp-Leu
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)3-7(10(16)17)12-8(13)4-6(11)9(14)15/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.12