Learn More
Beta-Asp-Leu, TRC
Código de producto. 30397810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397810 10 mg
30399158 50 mg
30404856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12010010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14650-26-1
Fórmula molecular C10H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo (S)-2-((S)-3-Amino-3-carboxypropanamido)-4-methylpentanoic Acid 2,2,2-Trifluoroacetic Acid
Nombre IUPAC ((S)-3-amino-3-carboxipropanoil)-L-leucina
SMILES CC(C[C@H](NC(C[C@H](N)C(O)=O)=O)C(O)=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Asp-Leu
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)3-7(10(16)17)12-8(13)4-6(11)9(14)15/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.12
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.