Learn More
beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta-Alanine |
| CAS | 107-95-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Beta-Alanine, β-Alanine, 2-Carboxyethylamine, 3-Aminopropanoic acid, 3-Aminopropionic acid, 3-Azaniumylpropanoate, Abufene, NSC 7603, Propanoic acid, 3-amino-, β-Aminopropanoic acid, β-Aminopropionic acid, ω-Aminopropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6) |
| SMILES | NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-aminopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 89.09 |
| Mostrar más |