Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de beta-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471509 100 g 100 g
15451509 5 g 5 g
15461509 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64346.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58620-93-2 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermediario útil para síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Solución transparente (0,3 g en 2 ml de MeOH).
Notas
Almacenar en congelador a (-20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58620-93-2
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00058258
Clave InChI DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-aminopropanoate hydrochloride, h-beta-ala-otbu.hcl, beta-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-beta-ala-otbu hcl, beta-alanine t-butyl ester hydrochloride, 3-amino-propionic acid tert-butyl ester hydrochloride, h-?-ala-otbu.hcl, h-, a-ala-otbu.hcl, h-beta-ala-otbu hydrochloride, tert-butyl 3-aminopropanoate-hcl
PubChem CID 16218890
Nombre IUPAC tert-butil 3-aminopropanato;clorhidrato
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 167°C to 169°C
Fórmula lineal H2NCH2CH2COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 6660122
Información de solubilidad Clear solution (0.3g in 2ml MeOH).
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido