Learn More
Clorhidrato de éster metílico de beta-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367369 5 g 5 g
11377369 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27483.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3196-73-4
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00039060
Clave InChI XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734767
Nombre IUPAC metil 3-aminopropanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 102°C to 104°C
Fórmula lineal H2NCH2CH2CO2CH3·HCl
Beilstein 3556748
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%