Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de beta-alanina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster isopropílico de beta-alanina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 51871-17-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Beta Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | β-Alanine 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), β-Alanine, 1-methylethyl ester, hydrochloride (9CI), Isopropyl 3-aminopropionate hydrochloride, β-Alanine isopropyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-5(2)9-6(8)3-4-7;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)CCN |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-aminopropanoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |