Learn More
Clorhidrato de éster etílico de beta-alanina, 98%
Código de producto. 11423507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423507 250 g 250 g
11403507 10 g 10 g
11413507 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17277.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153,61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4244-84-2
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00012909
Clave InChI RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-aminopropanoato de etilo
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación