Learn More
Clorhidrato de éster etílico de beta-alanina, 98%
Código de producto. 11403507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403507 10 g 10 g
11413507 50 g 50 g
11423507 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17277.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153,61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4244-84-2
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00012909
Clave InChI RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-aminopropanoato de etilo
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
Spezifikation
Nombre del producto químico o material beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.