Learn More
Beta-alanina bencil éster p-toluensulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482938 50 g 50 g
11472938 10 g 10 g
11492938 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18650.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27019-47-2 | C10H14NO2 | 180.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27019-47-2
Fórmula molecular C10H14NO2
Peso molecular (g/mol) 180.23
Número MDL MFCD00039061
Clave InChI CANCPUBPPUIWPX-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, beta-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, h-beta-ala-obzl.tosoh, h-beta-ala-obzl tos, benzyl 3-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, betaala-obzl.tosoh, pubchem12070, acmc-209gum, h-, a-ala-obzl.tosoh, h-ala-obzl p-tosylate
PubChem CID 13502100
SMILES [NH3+]CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Punto de fusión 138°C to 139°C
Nombre IUPAC 3-(benzyloxy)-3-oxopropan-1-aminium
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.42
Porcentaje de pureza 98%