Learn More
Beta-Alanina-2,2,3,3-D4, TRC
Código de producto. 17957899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957899 100 mg 100 miligramos
17908089 500 mg 500 miligramos
17939139 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17957899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637322100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116173-67-2
Fórmula molecular C3 D4 H3 N O2
Peso molecular (g/mol) 93.118
Sinónimo β-Alanine-2,2,3,3-d4 (9CI, ACI), β-Alanine-d4, β-Alanine-2,2,3,3-D4, 3-Aminopropanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-Aminopropionic-d4 acid
Nombre IUPAC 3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoico
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine-2,2,3,3-D4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1D2,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.073
Porcentaje de pureza >95%