Learn More
Beta-Alanina-13C3,15N, TRC
Código de producto. 30004776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30004776 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30004776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63732410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Alanine-13C3,15N
CAS 285978-07-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C3H715NO2
Sinónimo β-Alanine-1,2,3-13C3-15N, β-Alanine-13C3-15N;
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
SMILES O[13C]([13CH2][13CH2][15NH2])=O
Nombre IUPAC 3-(15N)azanyl(1,2,3-13C3)ácido propanoico
Peso molecular (g/mol) 93.06
Cantidad 10 mg
Porcentaje de pureza >95%