Learn More
Clorhidrato de beta-alaninamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El clorhidrato de sbeta-alaninamida es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con el calor, el aire y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Alaninamide hydrochloride |
| Punto de fusión | 149°C to 154°C |
| Beilstein | 3909917 |
| Sinónimo | 3-aminopropanamide hydrochloride, 3-aminopropionamide hydrochloride, 3-aminopropanamide hcl, beta-alaninamide hydrochloride, h-beta-ala-nh2.hcl, h-beta-ala-nh2 hcl, 3-amino-propionamide hydrochloride, h-ala-nh2hcl, propanamide, 3-amino-, monohydrochloride, h-beta-ala-nh2hcl |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.57 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Forma física | Sólido |