Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor del receptor beta-adrenérgico de la cinasa1
Código de producto. 15416489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416489 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15416489 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64615.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor selectivo de la →ARK1 (receptor →-adrenérgico de la cinasa 1)
CAS 24269-96-3
Fórmula molecular C12H9NO6
Formula Weight (peso de la fórmula) 263,20
Sinónimo Inhibidor de la β-ARK1; inhibidor de la GRK2
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Inhibidor del receptor beta-adrenérgico de la cinasa1
Formulario Polvo