missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Actin Antibody (AC-15), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Descripción
beta-Actin Monoclonal antibody specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Fish, Guinea Pig, Hamster, Leech, Mammalia, Primate, Rabbit, Sheep, Squirrel, Turkey, Zebrafish, Drosophila (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), KnockDown, KnockDown
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | beta-Actin |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), KnockDown, KnockDown |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AC-15 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This beta-Actin Antibody (AC-15) was made to a slightly modified Beta-cytoplasmic actin N-terminal peptide, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys, conjugated to KLH. |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?