Learn More
Digoxina beta-acetil, TRC
Código de producto. 30134805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134805 5 mg 5 miligramos
30133445 10 mg 10 miligramos
30006806 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1736655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5355-48-6
Fórmula molecular C43 H66 O15
Peso molecular (g/mol) 822.98
Sinónimo Card-20(22)-enolide, 3-[(O-4-O-acetyl-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxy-, (3beta,5beta,12beta)-, Digoxin, 4' ''-acetate (8CI), (3beta,5beta,12beta)-3-[(O-4-O-Acetyl-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-O-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)-2,6-dideoxy-beta-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide, 16'-Acetyldigoxin, 4' ''-Acetyldigoxin, Digoxigenin tridigitoxoside-beta-acetate, Novodigal, beta-Acetodigoxin, beta-Acetyldigoxin
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,6S)-6-[(2R,3S,4S,6S)-6-[(2R,3S,4S,6R)-6-[[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-17-(5-oxo-2H-furano-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-il]oxy]-4-hidroxi-2-metiloxan-3-il]oxi-4-hidroxi-2-metiloxan-3-il] acetato
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@H](O)[C@H](O[C@H]3C[C@H](O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Acetyldigoxin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H66O15/c1-20-38(55-23(4)44)30(45)17-36(53-20)57-40-22(3)54-37(18-32(40)47)58-39-21(2)52-35(16-31(39)46)56-26-9-11-41(5)25(14-26)7-8-28-29(41)15-33(48)42(6)27(10-12-43(28,42)50)24-13-34(49)51-19-24/h13,20-22,25-33,35-40,45-48,50H,7-12,14-19H2,1-6H3/t20-,21-,22-,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33-,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.4402