Learn More
beta-(4-Clorofenoxi)-alfa-(1,1-dimetililil)-1H-1,2,4-triazola-1-etanol (mezcla de diastereomeros) (Triadimenol), TRC
Código de producto. 30362447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362447 10 g -
30364631 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37506010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55219-65-3
Fórmula molecular C14 H18 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 295.76
Sinónimo Bayfidan, Bayfidan EW, Baytan, Baytan 15, Baytan N, Baytan TF 3479B, KWG 0519, Photon 60GR, Shavit, Spinnaker, Triadimenol, UK 199, Vydine, β-(4-Chlorophenoxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2cncn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triadimenol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18ClN3O2/c1-14(2,3)12(19)13(18-9-16-8-17-18)20-11-6-4-10(15)5-7-11/h4-9,12-13,19H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1088