Learn More
beta,3-Dinitroestireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398725 1 g 1 g
11308735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12304.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 882-26-8 | C8H6N2O4 | 194.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-26-8
Fórmula molecular C8H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 194.146
Número MDL MFCD00052063
Clave InChI YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo beta,3-dinitrostyrene, 1-nitro-3-2-nitrovinyl benzene, m,.beta.-dinitrostyrene, trans-m,beta-dinitrostyrene, m-2-nitrovinyl nitrobenzene, 3-nitro-b-nitrostyrene, styrene, m,beta-dinitro-, e, benzene, 1-nitro-3-2-nitroethenyl, 1-nitro-2-m-nitrophenyl ethylene, 1-nitro-3-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5355017
Nombre IUPAC 1-nitro-3-[(E)-2-nitroetenil]benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta,3-Dinitrostyrene
Punto de fusión 125°C to 127°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2051290
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.15
Porcentaje de pureza 98%