missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-3 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

Código de producto. 15394551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15394551 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15394551 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA533336

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

beta-3 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

beta-3 Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody for IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno beta-3 Adrenergic Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica ADRB3
N.º de referencia del gen P13945
Alias de gen ADRB; ADRB3; Adrb-3; Adrb3r; adrenergic receptor, beta 3; adrenergic, beta-3-, receptor; adrenoceptor beta 3; B3AR; B3bar; beta 3 adrenoceptor; beta 3-AR; beta-3 adrenergic receptor; Beta-3 adrenoceptor; beta-3 adrenoreceptor; Beta-3 AR; beta3-adrenergic receptor; beta3-Adrenoreceptor; BETA3AR; Beta3-AR; FLJ99960
Símbolos de los genes ADRB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human ADRB3.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 155
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.