Learn More
(Beta)-1-D-ribofuranosil-3-guanilurea, TRC
Código de producto. 30412319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412319 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30412319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR41560525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea
CAS 2508-80-7
Fórmula molecular C7H14N4O5
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-(Aminoiminomethyl)-N'-β-D-ribofuranosylurea, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, NSC 264412, 1-(Diaminomethylidene)-3-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea, 3-Carbamimidoyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea
SMILES NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC 1-carbamimidoil-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]urea
Peso molecular (g/mol) 234.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0964