Learn More
BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16474836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474836 100 mg 100 miligramos
16456507 5 mg 5 miligramos
16422856 25 mg 25 miligramos
16413788 10 mg 10 miligramos
16410167 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103036
MedChemExpress BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BET bromodomain inhibitor
Forma física Solid
CAS 1505453-59-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20ClN5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM)
SMILES O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C
Peso molecular (g/mol) 445.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.9
Porcentaje de pureza 99.87%