Learn More
BET-BAY 002, MedChemExpress
Código de producto. 16481377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481377 50 mg 50 miligramos
16437877 5 mg 5 miligramos
16405866 100 mg 100 miligramos
16405158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12421
MedChemExpress BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor; shows efficacy in a multiple myeloma model.
BET-BAY 002 is a potent BET inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BET-BAY 002
Forma física Solid
CAS 1588521-78-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18ClN5O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.81 mM)
SMILES CC1=NN=C(C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C4=CC=CC=C4C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=C2)O1
Peso molecular (g/mol) 403.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.86
Porcentaje de pureza 99.52%