Learn More
Tocris Bioscience™ Bestatin
Descripción
Aminopeptidase inhibitor (Ki = 0.001 - 90 mM); inhibits enkephalin metabolism and leukotriene A4 hydrolase. Inhibits tumor cell proliferation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bestatin |
| CAS | 58970-76-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C16H24N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.38 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 308.38 |