Learn More
Éster metílico de bestatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bestatin Methyl Ester |
| CAS | 65322-89-6 |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-11(2)9-14(17(22)23-3)19-16(21)15(20)13(18)10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13-15,20H,9-10,18H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,14+,15+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutanoil]amino]-4-metilpentanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.399 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.189 |