Learn More
Bestatin, MedChemExpress
Código de producto. 16484247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484247 50 mg 50 miligramos
16468358 10 mg 10 miligramos
16438126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0134
MedChemExpress Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Bestatin is a natural, broad-spectrum, and competitive CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase inhibitor. Bestatin has anticancer effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bestatin
Forma física Solid
CAS 58970-76-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H24N2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Ubenimex
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (27.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 308.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.37
Porcentaje de pureza 95.0%