Learn More
Bestatin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494247 50 mg 50 miligramos
16478358 10 mg 10 miligramos
16448126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0134A
MedChemExpress Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.
Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bestatin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 65391-42-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25ClN2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ubenimex hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (724.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (290.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 344.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.83
Porcentaje de pureza 99.17%