Learn More
Clorhidrato de bestatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453169 25 mg 25 miligramos
15443169 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60384.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Bestatin is an inhibitor of amino peptidases and a potent, irreversible inhibitor of LTA4 hydrolase. It inhibits the amino peptidase activity of LTA4 hydrolase with a Ki value of 201 nM. It offers promise as a novel analgesic because it protects endogenous opioid peptides against degradation. It does not inhibit carboxypeptidases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bestatina es un inhibidor de las amino peptidasas y un potente inhibidor irreversible de la hidrolasa LTA4. Inhibe la actividad de la amino peptidasa de la hidrolasa LTA4 con un valor Ki de 201 nm. Es posible que se convierta en un nuevo analgésico porque protege los péptidos opioides endógenos contra la degradación. No inhibe las carboxipeptidasas.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml, templada), DMSO (> 25 mg/ml), metanol, ácido acético, dimetilformamida y etanol 100 %.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65391-42-6
Fórmula molecular C16H25ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 344.836
Número MDL MFCD00058004
Clave InChI XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Sinónimo bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
PubChem CID 11957481
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[[(2S,3R)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutanoil]amino]-4-metilpentanoico; clorhidrato
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bestatin hydrochloride
Punto de fusión 216°C to 218°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Beilstein 4628066
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.87
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo