Learn More
Melford Clorhidrato de bestatina
Descripción
Inhibidor competitivo y específico de la leucina aminopeptidasa, animo-peptidasa B y triaminopeptidasa.
Inhibidor competitivo y específico de la leucina aminopeptidasa, animo-peptidasa B y triaminopeptidasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bestatin HCl |
| CAS | 65391-42-6 |
| Fórmula molecular | C16H24N2O4 -HCl |
| Cantidad | 10 mg |