Learn More
Bestatina, ácido libre, MP Biomedicals
Código de producto. 11404001 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11404001 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11404001 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215284405
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bestatin
Nombre de nota Free Acid
CAS 58970-76-6
Fórmula molecular C16H24N2O4
Número MDL MFCD00083262
Cantidad 5 mg
Sinónimo bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
Clave InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutanamido]-4-ácido metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 308.38
PubChem CID 72172
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.4