Learn More
Bestatina, 100 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493991 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493991 1 mg -
11414001 10 mg -
11424001 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493991 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215284401
CAS 58970-76-6
Fórmula molecular C16H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 308.38
Número MDL MFCD00083262
Clave InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Sinónimo bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
Nombre IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutanamido]-4-ácido metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bestatin
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 1
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.4
Forma física Powder