Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo con forro de borra resistentes a productos químicos Nitri-Solve™ 730
Código de producto. 13187384
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
13187384 8 12 pares
13167454 7 12 pares
13184354 9 12 pares
13174634 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13187384 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 73008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.65€
    22.69€ / 12 pares
    Ahorro 5.96€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Fabricadas con un compuesto de nitrilo, las manoplas SHOWA™ 730 no compatibles están forradas de borra y son ligeras y resistentes a una amplia gama de disolventes, grasas animales y otros productos químicos.
  • Formulación de nitrilo
  • Forradas de borra para una mayor comodidad
  • Protegen las manos de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasiones
  • El acabado Bisque permite una manipulación segura en condiciones húmedas y secas
  • Diseñados para facilitar el movimiento y el uso continuo
  • Muñeca bien protegida
  • Tamaño grabado para facilitar el emparejamiento después del lavado
  • 15 mil de grosor, 13 pulg. de longitud
  • Adecuados para agricultura, automoción, productos químicos, limpieza por contrato, usos municipales, petróleo y gas
  • Disponible en versión sin forro: Número de referencia de Fisher 11-395-30A-E (tamaños 7-11)
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 8
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Fabricación, procesamiento de alimentos, protección contra salpicaduras de materiales peligrosos, laboratorios, limpieza, aplicaciones de pinturas, manipulación de combustible y refinerías
Estilo de puño de los guantes Recto
Grip Design Terracota
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 730-08
Serie SHOWA™ 730
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm