Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo con forro de borra resistentes a productos químicos Nitri-Solve™ 730
Descripción
- Formulación de nitrilo
- Forradas de borra para una mayor comodidad
- Protegen las manos de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasiones
- El acabado Bisque permite una manipulación segura en condiciones húmedas y secas
- Diseñados para facilitar el movimiento y el uso continuo
- Muñeca bien protegida
- Tamaño grabado para facilitar el emparejamiento después del lavado
- 15 mil de grosor, 13 pulg. de longitud
- Adecuados para agricultura, automoción, productos químicos, limpieza por contrato, usos municipales, petróleo y gas
- Disponible en versión sin forro: Número de referencia de Fisher 11-395-30A-E (tamaños 7-11)
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR 170-199 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Cat III, EN 420: 2003+A1:2009, EN 374-2:2003 |
| Chlorinated | No |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (imperial) | 15 mil |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Mostrar más |