Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de protección química 707D
Código de producto. 17877311
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17877311 XL 12 pares
17887311 2XL 12 pares
17867311 XS 12 pares
17871191 Medio 12 pares
17881191 Grande 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17877311 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 707D10XL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes de protección química 707D combinan lo mejor de latecnología desechable y resistente a productos químicos. Este híbridoda como resultado la solución ideal para trabajos que requieren contacto consustancias químicas peligrosas, comodidad óptima
  • Se ajusta a la forma
  • Fáciles de poner y retirar
  • Resistentes a sustancias químicas
  • Resistente al aceite
  • Resistente al agua
  • Resistentes a la abrasión
  • Resistente a hidrocarburos
  • Impermeable
  • Biodegradable
  • Ergonómico
  • Puño enrollado
  • 100 % nitrilo
  • clorado/a/s
  • Agarre en relieve
  • Sin revestir
  • Eco Best Technology™ (EBT)
  • Industrias: química, alimentaria, limpieza, laboratorios, minería, farmacéutica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2005
Color Azul
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño XL
Grosor (imperial) 9 mil
Para utilizar con (aplicación) Fabricación, procesamiento de alimentos, laboratorios, limpieza, aplicaciones de pintura, procesamiento de aves de corral, tareas de mantenimiento y limpieza de intensidad leve
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Grip Design Áspero
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm