Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos de la serie 874
Código de producto. 13127554
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Grip Design:
Suave
Áspero
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Grip Design unitSize
13127554 9 Áspero 1 par
13117284 7 Áspero 1 par
13171824 8 Áspero 1 par
11969628 9 Áspero cada uno
13147943 11 Áspero 1 par
12980655 8 Suave 1 par
13141714 10 Suave 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 13127554 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 87409L
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Los guantes de butilo no compatibles resistentes a ácidos y productos químicos ofrecen protección contra ácidos altamente corrosivos, cetonas y ésteres.
  • Caucho butílico
  • Alta resistencia a la permeación de gases y vapores de agua
  • Puño enrollado sin forro
  • Disponible en agarre suave o rugoso
  • No compatible
  • Estructura fina para mejorar la destreza
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat III, CE 0299
Color Negro
Latex Free Sí
Material Butilo
Tamaño 9
Grosor (imperial) 14 mil
Grosor (métrico) 0,35 mm
Norma EN388 EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS BIK
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Para utilizar con (aplicación) Fabricación, manipulación de productos químicos, agentes nerviosos, usos militares, seguridad nacional, materiales peligrosos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Grip Design Áspero
Revestimiento Sin revestir
Modelo 874R-09
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm