Learn More
SHOWA™ Guantes de butilo resistentes a productos químicos de la serie 874
Description
- Caucho butílico
- Alta resistencia a la permeación de gases y vapores de agua
- Puño enrollado sin forro
- Disponible en agarre suave o rugoso
- No compatible
- Estructura fina para mejorar la destreza
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN 388 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat III, CE 0299 |
| Aplicaciones | Laboratory |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Butilo |
| Tipo de producto | Butyl Gloves |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (imperial) | 14 mil |
| Grosor (métrico) | 0,35 mm |
| Show More |